02848
Ethanol – 2-propanol mixture
BioUltra, for molecular biology, 19:1, A15 ISO1, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Ethanol : 2-propanol, Ethyl alcohol:Isopropyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.5% (GC)
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
<0.001% aldehyde (as CH3CHO)
<0.001% formaldehyde (HCHO)
<0.001% ketone (as CH3COCH3)
<0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.362
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Format
mixture
Chaîne SMILES
CCO.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H6O/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;3H,2H2,1H3
Clé InChI
AINBZKYUNWUTRE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C