00457
Chlorure de magnésium solution
0.1 M
Synonyme(s) :
Additive Screening Solution 22/Kit-No 78374
About This Item
Produits recommandés
Concentration
0.1 M
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves