11699113001
Roche
MgCl2 Stock Solution
pH 8.25-8.45 (25 °C), suitable for PCR, solution, pkg of 3 × 1 mL
Synonyme(s) :
magnesium chloride solution
61,50 €
About This Item
61,50 €
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 3 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
25 mM
Technique(s)
PCR: suitable
pH
8.25-8.45 (25 °C)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash