Principaux documents
T59803
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
250 G
75,70 €
75,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
75,70 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Beilstein:
1700630
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
75,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
>4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
375 °F
Limite d'explosivité
8 %
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pb
216 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Triethyleneglycol dimethyl ether, also known as triglyme, is a member of the glycol ether family and is commonly used as a solvent in industries like electronics, pharmaceuticals, coatings, and more. Triglymes are chemically inert because they lack reactive functional groups, making them well-suited for chemical synthesis. They have strong solvating abilities and demonstrate excellent thermal and chemical stability, which makes them highly valuable as solvents and processing aids in the manufacturing and formulation of industrial chemicals.
Application
Triethylene glycol dimethyl ether can be used as a:
  • Extracting solvent in a modified SA-HPSW (Supercritical Anti-Solvent with High-Pressure Solvent Wash) system.
  • Solvent in the synthesis of passivated iron nanoparticles.[1]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Characterization of tetraethylene glycol passivated iron nanoparticles
da Silva Nunes E, et al.
Applied Surface Science, 315, 337-345 (2014)
H Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(33), 10986-10995 (2017-08-05)
This work reports two new silver metalorganic precursors for the chemical vapor deposition of Ag metallic coatings. Both precursors are based on β-diketonate adducts, namely, Ag(hfac)(L) (H-hfac = 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione), where L is 1,10-phenanthroline (phen) or 2,5,8,11-tetraoxadodecane (triglyme). Using these ligands
J D George et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 9(1), 173-181 (1987-07-01)
Triethylene glycol dimethyl ether (triEGdiME) is structurally related to several compounds which produce reproductive and developmental toxicity, including teratogenicity in laboratory animals. In the present study, triEGdiME (0, 250, 500, or 1000 mg/kg/day) was administered by gavage to timed-pregnant CD-1
N L Bossert et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 18(4), 602-608 (1992-05-11)
Triethylene glycol and two of its derivatives were evaluated for reproductive toxicity in a continuous breeding protocol with Swiss CD-1 mice. Triethylene glycol (TEG: 0, 0.3, 1.5, and 3%), triethylene glycol diacetate (TGD: 0, 0.75, 1.5, and 3%), and triethylene
Dilek Cökeliler et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 23(3), 335-342 (2006-05-17)
This study evaluates the effect of plasma treated E-glass fiber to improve the mechanical properties of acrylic resin denture base material, polymethylmethacrlyate (PMMA). Plasma surface treatment of fibers is used as reinforcement in composite materials to modify the chemical and
Questions
  1. こちらの商品(T59803 トリエチレングリコールジメチルエーテル)には酸化防止剤(BHT等)は入っていますか?入っている場合濃度はどのくらいですか?
    1 answer
    1. Product No. T59803 (Triethylene glycol dimethyl ether, ReagentPlus®, 99%) does not contain any antioxidants or inhibitors. It consists of neat triethylene glycol dimethyl ether with a specified GC purity ≥ 98.5 %. The actual lot-specific purity often is higher than this value, but the residual impurities in this product are not identified.