O0136
Sodium oxalate
BioXtra
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
80,80 €
About This Item
80,80 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable