The particle size of this product is not determined on a lot-by-lot basis. However, historical data indicates that the bulk of this material is -325 mesh (44 um or less).
C4386
Activated charcoal
acid-washed with hydrochloric acid
Synonyme(s) :
Charcoal activated
93,20 €
About This Item
93,20 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impuretés
≤10% moisture content
Pf
3550 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.1%
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the mesh number or particle size for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the surface area of this activated carbon?
1 answer-
The surface area is approximately 1100 m²/g.