Principaux documents
B9876
Sigma-Aldrich
Sodium tetraborate decahydrate
Sodium tetraborate decahydrate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
500 G
49,50 €
1 KG
72,80 €
5 KG
280,00 €
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
49,50 €
1 KG
72,80 €
5 KG
280,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2B4O7 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.5%
Forme
powder
pH
9.2 (10 g/L)
Densité
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium tetraborate decahydrate is widely used to prepare buffer solution with a pH range approx 9.3. It can also be used as:
  • A component of a buffer solution used in the separation and estimation of thiamin and its phosphate esters in commercial tablets.[1]
  • A fluxing agent in the preparation of ceramizable silicone rubber-derived composite materials.[2]
  • A crosslinking agent in the synthesis of porous foams by reacting cellulose nanofibres with poly-vinyl alcohol.[3]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Separation of thiamin and its phosphate esters by capillary zone electrophoresis and its application to the analysis of water-soluble vitamins
Shabangi M and Sutton JA
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38, 66-71 (2005)
Improving the mechanical and electrical properties of ceramizable silicone rubber/halloysite composites and their ceramic residues by incorporation of different borates
Guo J, et al.
Polymers, 10, 388-388 (2018)
Structural packaging foams prepared by uni-directional freezing of paper sludge cellulose nanofibres and poly (vinyl alcohol)
Adu C, et al.
Materials Letters, 253, 242-245 (2019)
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the
C Cencetti et al.
Carbohydrate polymers, 90(3), 1362-1370 (2012-09-04)
Silver-loaded dressings are designed to provide the same antimicrobial activity of topical silver, with the advantages of a sustained silver release and a reduced number of dressing changes. Moreover, such type of dressing must provide a moist environment, avoiding fiber
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review