Principaux documents
31457
Sigma-Aldrich
Sodium tetraborate decahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, buffer substance, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
100 G
20,20 €
500 G
56,00 €
1 KG
74,00 €
5 KG
336,00 €
20,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
20,20 €
500 G
56,00 €
1 KG
74,00 €
5 KG
336,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2B4O7 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
20,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. ISO
Essai
≥99.5%
Forme
powder or crystals
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
Densité
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Sodium tetraborate decahydrate may be used in the following studies:
  • Modified carbazole method for the quantitive determination of hexuronic acids.[1]
  • Quantitative estimation of aminoglycoside antibiotics (dihydrostreptomycin and streptomycin) by capillary electrophoresis coupled with UV detection.[2]
  • To compose the buffer along with cholic acid sodium solution (pH 9.2) for micellar electrokinetic chromatographic (MEKC) quantification of pesticides.[3]
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
A partial modification of the carbazole method of Bitter and Muir for quantitation of hexuronic acids.
M Kosakai et al.
Analytical biochemistry, 93(2), 295-298 (1979-03-01)
Ana Juan-García et al.
Journal of chromatography. A, 1073(1-2), 229-236 (2005-05-25)
Two procedures based on solid-phase extraction (SPE) and stir-bar sorptive extraction (SBSE) in combination with micellar electrokinetic chromatography (MEKC)--diode array detection (DAD) were compared for the simultaneous extraction of acrinathrin, bitertanol, cyproconazole, fludioxonil, flutriafol, myclobutanil, pyriproxyfen, and tebuconazole in lettuce
The analysis of aminoglycoside antibiotics by capillary electrophoresis.
Flurer CL.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13(7), 809-816 (1995)
Crystal structures of sodium sulfate decahydrate (Glauber's salt) and sodium tetraborate decahydrate (borax). Redetermination by neutron diffraction.
Levy HA and Lisensky GC.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 34(12), 3502-3510 (1978)
Eunice F S Vieira et al.
Biomacromolecules, 9(4), 1195-1199 (2008-03-19)
Oxidized alginate (ADA) and oxidized alginate blended with chitosan (ADA-Chit) were prepared in the presence of borax and CaCl 2, and their interactions with an antifolate drug, pyrimethamine (PYR), have been investigated. Tablets with a mean diameter of 1.2 +/-