673838
Petroleum ether
ACS reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
475 °F
Limite d'explosivité
8 %
Impuretés
acidity, passes test
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.363 (lit.)
Point d'ébullition
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
Densité
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- Soluble compounds from the mushroom samples.
- Carotenoids from the marine Thraustochytrium sp.ONC-T18.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F
Point d'éclair (°C)
-49 °C