538280
Diethoxymethane
99.7%, contains 50-150 ppm BHT as stabilizer
Synonyme(s) :
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane, Ethylal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
60 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
346 °F
Contient
50-150 ppm BHT as stabilizer
Limite d'explosivité
8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.373 (lit.)
Point d'ébullition
87-88 °C (lit.)
Pf
-66.5 °C
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCOCC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup