484024
Hydroxyde de sodium
reagent grade, 97%, flakes
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Pureté
97%
Forme
flakes
Technique(s)
titration: suitable
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Densité
2.13 g/cm3
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the following processes:
- Boehm′s titration
- dissolution testing
- pH adjustment during the silver nanoparticles synthesis
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable