471194
2-Pentanone
suitable for HPLC, 99.5%
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone
115,00 €
About This Item
115,00 €
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
Essai
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
941 °F
Limite d'explosivité
8.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.050% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pb
101-105 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Solubilité
water: 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup