438065
Hydrobromic acid
ACS reagent, 48%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Pression de vapeur
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
Description
48% aqueous HBr
Pureté
48%
Forme
liquid
Résidus de calcination
≤0.002%
Densité
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable