Principaux documents
415413
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de sodium solution
50% in H2O
25 ML
27,30 €
100 ML
33,70 €
500 ML
37,60 €
1 L
49,90 €
4 L
148,00 €
18 L
519,00 €
27,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
27,30 €
100 ML
33,70 €
500 ML
37,60 €
1 L
49,90 €
4 L
148,00 €
18 L
519,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352316
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
27,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid (viscous)
Concentration
48-52% (by HCl, titration)
50% in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
14
Densité
1.515 g/mL at 25 °C
Application(s)
PFAS testing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
L′hydroxyde de sodium en solution est un alcali fort. Il est utilisé dans la fabrication du cellophane, de la rayonne, d'agents de blanchiment, de colorants et de médicaments. Il sert également à extraire du sulfure d'hydrogène à partir du pétrole et à dégrader la lignine du bois dans l'industrie papetière.[1]
Application
L′hydroxyde de sodium en solution peut être utilisé :
  • Comme agent dédopant dans la synthèse d′un matériau hybride de graphène/polyaniline.[2]
  • Comme solvant dans l′étude de la perte de poids de l′aluminium du fait de la corrosion.
  • Dans un test à réactif alcalin pour des tanins et des composés phénoliques.[3]
  • Dans la synthèse de nanoparticules cristallines individuelles de stannate de zinc (Zn2SnO4 et ZnSnO3).[4]
  • Pour l′estimation de la teneur en protéines et de la teneur en α-cellulose de sous-produits céréaliers.[5]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Daly AO.
Sodium, 21-21 (2002)
Phytochemical investigation and chromatographic evaluation of the different extracts of tuber of Amorphaphallus paeoniifolius (Araceae).
De S and Ghosh AK.
International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research, 1(5), 150-157 (2010)
Single crystalline zinc stannate nanoparticles for efficient photo-electrochemical devices.
Miyauchi M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(9), 1529-1531 (2010)
Barley husk and coconut shell reinforced polypropylene composites: the effect of fibre physical, chemical and surface properties.
Bledzki AK, et al.
Composites Science and Technology, 70(5), 840-846 (2010)
A nanostructured graphene/polyaniline hybrid material for supercapacitors.
Wang H, et al.
Nanoscale, 2(10), 2164-2170 (2010)
Articles
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf