Principaux documents
289825
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
Synonyme(s) :
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
About This Item
Formule linéaire :
Al(OH)(C2H3O2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
Clé InChI
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Forme physique
Insoluble form
Autres remarques
No stabilizers added.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Alumina powders via a controlled precipitation of aluminum acetate.
Ayral A and Droguet JC.
Journal of Materials Research, 4(04), 967-971 (1989)
Alumina Powders from Aluminum Alkoxide.
Ayral A, et al.
MRS Proceedings, 121 (1988)