278947
Bismuth(III) carbonate basic
Synonyme(s) :
Bismuth subcarbonate
About This Item
Produits recommandés
Essai
79.1-84.8% Bi basis (EDTA titration)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: bismuth
Densité
6.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Bi]OC(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/CH2O3.2Bi.2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;;/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable