Principaux documents
28700
Sigma-Aldrich
Cyclododecanecarboxylic acid
≥97.0%
1 G
224,00 €
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
224,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.33
Beilstein:
1869970
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Pf
97-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
Clé InChI
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable