Principaux documents
236470
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Chromic anhydride
100 G
70,80 €
500 G
206,00 €
70,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
70,80 €
500 G
206,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
70,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Essai
≥98.0%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.01% insolubles
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
Pf
196 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe, Al, Ba: ≤0.03%
Na: ≤0.2%
Chaîne SMILES 
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clé InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Chromium(VI) oxide is an oxidizing reagent for the oxidation of carbon-hydrogen bonds to alcohols, alkylaromatics to ketones and carboxylic acids, alkenes to α, β-unsaturated ketones, arenes to quinones, and alcohols to aldehydes, ketones, acids, and keto acids[1].
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Chromium (VI) Oxide
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Chromium (VI) Oxide.
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)
Seongmin Lee et al.
Organic letters, 11(1), 5-8 (2008-12-06)
The C14,15-dihydro-C22,25-epi north unit of cephalostatin 1 has been synthesized in 11 operations from commercially available hecogenin acetate via multiple reductions and oxidations. The key transformations include (i) Cr(VI)-catalyzed E-ring opening, (ii) C17 hydroxylation, and (iii) a base-triggered cyclization cascade.
L Vayssieres et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 1(4), 385-388 (2003-08-14)
We are reporting here on the inexpensive fabrication and optical properties of an iron(III) oxide-chromium(III) oxide nanocomposite thin film of corundum crystal structure. Its novel and unique-designed architecture consists of uniformed, well-defined and oriented nanorods of Hematite (alpha-Fe2O3) of 50
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf