232653
Chromium(VI) oxide
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromic anhydride
36,50 €
About This Item
36,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
(powder and or flakes)
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
Pf
196 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clé InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Transformation of various primary alcohols to carboxylic acids.
- Oxidation of arenes (naphthalenes and anthrathene) to the corresponding quinones by using periodic acid as the terminal oxidant in acetonitrile.
- Benzylic oxidation of various substituted toluene to the corresponding benzoic acids.
- Oxidation of sulfides to sulfones.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)