230952
Sodium carbonate monohydrate
ACS reagent, ≥99.5%
26,30 €
About This Item
26,30 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
≥99.5%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH ppt.
≤0.01% insolubles
Perte
13.0-15.0% loss on drying
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.004%
Traces de cations
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable