223417
Sodium peroxide
granular, +140 mesh particle size, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Sodium superoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
97%
Forme
granular
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Taille des particules
+140 mesh
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
Pf
460 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
conversion of Δ4-3-ketosteroids to Δ4-3,6-diones
oxidation of alduronic and glyculosonic acids
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable