Principaux documents
8.14606
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium peroxide
100 G
70,00 €
70,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Changer de vue
100 G
70,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Numéro de classement CE :
215-209-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
660 °C
Densité
2.8 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1138 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 95.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable