213357
Mercury(II) oxide red
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Mercuric oxide red
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Impuretés
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
Résidus de réduction
≤0.025%
Pf
500 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Chaîne SMILES
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
Clé InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)