C1022
Carmine
≥42.0% purity, powder
Synonyme(s) :
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
About This Item
Produits recommandés
product name
Carmine, powder, ≥42.0% (UV-vis)
Niveau de qualité
Pureté
≥42.0% (UV-vis)
Forme
powder
Couleur
red
Solubilité
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
Clé InChI
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable