Documents
206083
Sigma-Aldrich
Acide chloroplatinique hexahydrate
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
Synonyme(s) :
Acide hexachloroplatinique hexahydrate, Chlorure platinique hexahydrate, Hexachloroplatinate(IV) d’hydrogène hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
H2PtCl6 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Forme
powder or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Concentration
≥37.5% Pt
Solubilité
alcohol: soluble
Traces de cations
alkalies and other metals: ≤0.05%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Description générale
L′acide chloroplatinique hexahydraté (H2PtCl6.6H2O) est un sel de platine inorganique. Les fréquences pures de résonance nucléaire quadrupolaire de Cl35 dans (H2PtCl6.6H2O) ont été évaluées par des méthodes spectrophotométriques.
Application
L′acide chloroplatinique hexahydraté a été utilisé dans les études suivantes :
  • Préparation de nanocubes de Pd (150 nm de largeur) et de nanosphères de Pt (150 nm de diamètre).
  • Composition de la solution de placage pour le dépôt électrolytique de nanoparticules de Pt sur des nanofeuillets en pétale de graphène multi-couches (MGPN, multilayered graphene petal nanosheets).
  • Synthèse de nano-composites de Pt et de nano-carbone (NC).3
L′acide chloroplatinique hexahydraté peut être utilisé comme précurseur de platine dans la préparation de catalyseurs Pt supportés sur oxyde cérique, les nano-composites TiO2/Pt, les films de carbone poreux imprégnés de nanoparticules de Pt et les systèmes colloïdaux au sulfure de cadmium-Pt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yanfang Geng et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 33(9), 993-998 (2017-09-12)
In the present study, we developed an electrochemical sensor for highly sensitive detection of hydroxylamine using Au-Pt alloy nanoparticles. Au-Pt alloy nanoparticles were electrochemically deposited on a working electrode made of single-walled carbon nanotubes. The framework composition in the Au-Pt
Nuclear Quadrupole Resonance of Chlorine in Hexachloroplatinic (IV) Acid Hexahydrate and Sodium Hexachloroplatinate (IV) Hexahydrate.
Ito K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 35(3), 518-518 (1962)
Photocatalytic properties of TiO2 and TiO2/Pt: A sol-precipitation, sonochemical and hydrothermal approach.
Ultrasonics Sonochemistry, 21(1), 367-375 (2014)
Synthesis and Characterization of Ceria Supported Platinum via Facile Wet Impregnation from Cerium Based Precursors.
Alam BB, et al.
Journal of Advanced Chemical Engineering, 2015 (2015)
Bolin Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(45), 30941-30947 (2016-11-02)
Micro unmanned underwater vehicles (UUVs) need to house propulsion mechanisms that are small in size but sufficiently powerful to deliver on-demand acceleration for tight radius turns, burst-driven docking maneuvers, and low-speed course corrections. Recently, small-scale hydrogen peroxide (H2O2) propulsion mechanisms