Principaux documents
15327
Sigma-Aldrich
Lead(II) chromate
purum p.a., ACS reagent, ≥98.0% (RT)
About This Item
Formule linéaire :
PbCrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
Qualité
ACS reagent
purum p.a.
Essai
≥98.0% (RT)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[PbH2++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Clé InChI
MOUPNEIJQCETIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Solid phase extraction of lead (II) by sorption on grinded eucalyptus stem and determination with flame atomic absorption spectrometry.
Mousavi HZ, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 56(5), 974-974 (2009)
Determination of sulphide in effluent streams using a solid-phase lead (II) chromate reactor incorporated into a flow-injection system
Van Staden JF and Kluever LG.
Analytica Chimica Acta, 369(1), 157-161 (1998)
The electrokinetic potential of sparingly soluble salts.
Morimoto T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 37(3), 386-392 (1964)
M Oujja et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 102, 7-14 (2012-12-04)
In this study, the reaction of widely used artist's pigments in raw form to pulsed laser radiation of different wavelengths and pulse duration was investigated. Vermilion, lead chromate and malachite (in the form of pellets) were irradiated using laser pulses
Eric Camyre et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 97(2), 348-354 (2007-03-16)
Particulate hexavalent chromium ((Cr(VI)) compounds are human lung carcinogens. These compounds induce DNA damage, chromosome aberrations, and concentration-dependent cell death in human and Chinese hamster ovary (CHO) cells. The relationship between Cr(VI)-induced DNA damage and chromosome aberrations is poorly understood.