125008
1-Chlorobutane
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Butyl chloride
83,30 €
About This Item
83,30 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pb
77-78 °C (lit.)
Pf
−123 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.11 g/L at 20 °C
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup