Principaux documents
Z804487
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
1 EA
540,00 €
540,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
540,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
optical glass
Fabricant/nom de marque
Hellma 178.712-OS
Paramètres
320-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
H × l × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H de l'ouverture
8.5 mm
Volume de la chambre
18 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Description générale
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH