Principaux documents
Z804304
Specac® Omni Cell windows
ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm, for Omni Cell
2 EA
2 050,00 €
2 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 EA
2 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
2 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
ZnSe
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Specac Ltd
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Taille
41 mm × 23 mm , rectangular
Description générale
Specac® Omni Cell windows [ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Autres remarques
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
Informations légales
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
À utiliser avec