36801
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Succinimidyl 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥96.0% (HPLC)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
corresponds for coupling to amines
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-3-19(4-2)12-6-5-11-9-13(17(23)25-14(11)10-12)18(24)26-20-15(21)7-8-16(20)22/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
NUNPVRICKDZFLK-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.