Y0002019
Ropinirole for peak identification 3
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ropinirole hydrochloride, 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride, SKF 101468 hydrochloride
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ropinirole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
Clé InChI
XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable