Y0002004
Arsenic solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 1.02 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
arsenic
Fabricant/nom de marque
EDQM
Concentration
1.02 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)