Y0001929
Bromure de tiotropium monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tiotropium bromide monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tiotropium
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].O=C(C(C1=C([H])C([H])=C([H])S1)(O[H])C2=C([H])C([H])=C([H])S2)O[C@@]3([H])C([H])([H])[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](O5)([H])[C@](C3([H])[H])([H])[N+]4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H].[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16?,17?;;
Clé InChI
MQLXPRBEAHBZTK-YQMLGFMRSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Urinary tract,Respiratory system,Gastro-intestinal system,Kidney,Heart
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable