Principaux documents
1042351
USP
Formoterol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Amino-4-[1-hydroxy-2-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]phenol
30 MG
1 210,00 €
1 210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
1 210,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
formoterol 
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)N
InChI
1S/C18H24N2O3/c1-12(9-13-3-6-15(23-2)7-4-13)20-11-18(22)14-5-8-17(21)16(19)10-14/h3-8,10,12,18,20-22H,9,11,19H2,1-2H3
Clé InChI
AMISPUNGCBUARA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable