Y0001892
Remifentanil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-[methoxycarbonyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]1-piperidine]propanoic acid methyl ester hydrochloride, GI-87084B, Remifentanyl, Ultiva
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
remifentanil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CC)N(C1(CCN(CCC(OC)=O)CC1)C(OC)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
Clé InChI
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)