Y0001800
Entecavir monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one monohydrate
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
entecavir
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)O)N)C1C[C@@H]([C@H](C1=C)CO)O.O
InChI
1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7?,8-;/m0./s1
Clé InChI
YXPVEXCTPGULBZ-JBDQBEHPSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable