Y0001496
Cefoxitin sodium for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cefoxitin sodium salt
126,00 €
About This Item
126,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefoxitin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
Clé InChI
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
Description générale
Application
Conditionnement