Y0001383
Homatropine methylbromide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Homatropine methylbromide, Homatropine methobromide
107,00 €
About This Item
107,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
homatropine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].[N+]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FUFVKLQESJNNAN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement