H0800000
Homatropine hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DL-Homatropine hydrobromide, DL-endo-α-Hydroxybenzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
homatropine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
214-217 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
Clé InChI
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable