Principaux documents
Y0001292
Iodixanol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[Acetyl[3-[[3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]-2-hydroxypropyl]amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
10 MG
195,00 €
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
195,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H42I6N6O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1508.15
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iodixanol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)CNc2c(c(c(c(c2I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)C
InChI
1S/C33H42I6N6O14/c1-12(50)45(29-26(38)20(32(58)43-5-16(54)10-48)23(35)21(27(29)39)33(59)44-6-17(55)11-49)7-13(51)2-40-28-24(36)18(30(56)41-3-14(52)8-46)22(34)19(25(28)37)31(57)42-4-15(53)9-47/h13-17,40,46-49,51-55H,2-11H2,1H3,(H,41,56)(H,42,57)(H,43,58)(H,44,59)
Clé InChI
RREZWVKPVJDLJN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Iodixanol impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable