Y0001265
Lufenuron impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,5-Dichloro-4-[[[(2,6-difluorophenyl)carbonyl]carbamoyl]amino]phenyl phenyl carbonate
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lufenuron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement