Principaux documents
THS05139
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
IrO2
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 EACH
538,00 €
538,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
538,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.35
538,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 05139
Diamètre
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable