Principaux documents
S357324
ADRENOCHROME MONOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
S357324-250MG
160,00 €
160,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
Changer de vue
S357324-250MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.232
Numéro MDL:
160,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails