Y0000611
Dembrexine hydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dembrexine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H17Br2NO2.ClH/c14-9-5-8(13(18)12(15)6-9)7-16-10-1-3-11(17)4-2-10;/h5-6,10-11,16-18H,1-4,7H2;1H/t10-,11-;
Clé InChI
BGRWLVRJIPTKQW-PFWPSKEQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable