Y0000581
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[(3S,4R)-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paroxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](CN(CC2)Cc3ccccc3)CO
InChI
1S/C19H22FNO/c20-18-8-6-16(7-9-18)19-10-11-21(13-17(19)14-22)12-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,19,22H,10-14H2/t17-,19-/m0/s1
Clé InChI
AELJBFRPEBTCSA-HKUYNNGSSA-N
Description générale
Application
Conditionnement