Principaux documents
Z177725
Scienceware® microsample tube rack
Holds 120 x 12 mm tubes
1 EA
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
Holds 120 x 12 mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H18907-0000
L × l × H
40.6 cm (40.6 in.) × 14.3 cm (5⁵/₈ in.) × 5.7 cm (2¹/₄ in.)
Description générale
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP