PHR1921
Clobetasol Propionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Clobetasol propionate
298,00 €
About This Item
298,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 521
traceable to Ph. Eur. Y0000559
traceable to USP 1138405
Famille d'API
clobetasol
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Clé InChI
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Adrenal gland,Immune system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable