Y0000384
Acétate de DL-α-tocophérol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acétate de tout-rac-α-tocophéryle, Acétate de vitamine E
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP
Famille d'API
tocopherol
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Densité
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Clé InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Description générale
All-rac-alpha-tocopheryl acetate, the ester of all-rac-alpha-tocopherol, is a commercial form of vitamin E. It is responsible for the protection of phenol groups of the parent tocopherol against oxidation.[1][2]
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available