NIST3278
Tocopherols in edible oils
NIST® SRM® 3278
842,00 €
About This Item
842,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 3278_cert
SRM 3278_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of tocopherols in SRM 3278.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Autres remarques
Vitamins: α-Tocopherol, β-Tocopherol, γ-Tocopherol, δ-Tocopherol
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable