Principaux documents
W429420
Sigma-Aldrich
Ethyl dimethyl dioxolane acetate
mixture of isomers, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
fruity ketal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro FEMA:
4294
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.087
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
apple; fruity
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC1(C)OCC(C)O1
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-11-8(10)5-9(3)12-6-7(2)13-9/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl dimethyl dioxolane acetate(ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate) is an isomeric mixture of ethyl dimethyl dioxolane acetate. It is also referred to as ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup